Få mere at vide
4-Chloro-4’-hydroxybenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H |
| Formel vægt | 232.0291 |
| Procent renhed | >95% |