accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNH

CAS RN 4079-26-9

IUPAC Navn: 6H,11H-thiochromeno[4,3-b]indole
Synonymer: 6H,11H-thiochromeno[4,3-b]indole
Molekylvægt (g/mol): 237.32
Molekylformel: C15H11NS
InChi Key: ZGOOPZVQMLHPFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1SC2=CC=CC=C2C2=C1C1=CC=CC=C1N2
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater