missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PD-146176, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PD-146176 |
| CAS | 4079-26-9 |
| Molekylær formel | C15H11NS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6,11-Dihydro[1]benzothiopyrano[4,3-b]indole, NSC 168807, PD 146176 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NS/c1-3-7-13-10(5-1)12-9-17-14-8-4-2-6-11(14)15(12)16-13/h1-8,16H,9H2 |
| SMIL | C1(N2)=C(CSC3=CC=CC=C31)C4=C2C=CC=C4 |
| IUPAC navn | 6,11-dihydrothiochromeno[4,3-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.32 |
| Formel vægt | 237.0612 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?