missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PD 146176
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30002119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002119 50 mg
30001341 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30002119 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2850/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective 15-lipoxygenase inhibitor

Specific, non-competitve 15-lipoxygenase (15-LOX) inhibitor (Ki = 197nM) that has no demonstrable effect on 5-LOX, 12-LOX, COX-1 or COX-2 (IC50 = 0.54 μM for 15-LOX in rabbit reticulocytes). Lacks non-specific antioxidant properties and prevents atherogenesis via regulation of monocyte-macrophage enrichment in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4079-26-9
Molekylær formel C15H11NS

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 146176
Mængde 50 mg
Formel vægt 237.32
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 237.32
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.