Få mere at vide
PD146176, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16436527 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16436527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103157
MedChemExpress PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PD146176
CAS 4079-26-9
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11NS
Mængde 5 mg
Synonym NSC168807
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (105.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(N2)=C(CSC3=CC=CC=C31)C4=C2C=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 237.32
Formel vægt 237.32
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation