CAS RN 4016-85-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilid, TRC
CAS: 4016-85-7 Molekylær formel: C15 H11 Cl2 N O2 Molekylvægt (g/mol): 308.16 Synonym: 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide,N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-acetamide,2-(2-Chloroacetamido)-5-chlorobenzophenone,5-Chloro-2-(chloroacetamido)benzophenone,NSC 270127; IUPAC navn: N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamid SMIL: ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
2
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilid, Mikromol™
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.