missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilid, Mikromol™

Artikelnummer. 30051895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051895 25 mg
17973896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051895 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0023.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.

2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
CAS 4016-85-7
Analyt- eller komponentnavne 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H11 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
InChI formel InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMIL ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamid
Molekylvægt (g/mol) 308.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 307,0167 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.