missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilid, TRC

Artikelnummer. 30138448
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138448 2 g -
30132716 2.5 g 2.5g
17994635 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2081052G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4016-85-7
Molekylær formel C15 H11 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 308.16
Synonym 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-acetamide, 2-(2-Chloroacetamido)-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-(chloroacetamido)benzophenone, NSC 270127;
IUPAC navn N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamid
SMIL ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formel vægt 307.0167
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.