accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2H2NO

CAS RN 39070-63-8

IUPAC Navn: 4-benzoylbenzene-1,2-diamine
Synonymer: 4-benzoylbenzene-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol): 212.25
Molekylformel: C13H12N2O
InChi Key: RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1N)C(=O)C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater