missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Diaminobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Diaminobenzophenone |
| CAS | 39070-63-8 |
| Molekylær formel | C13H12N2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3,4-Diaminophenyl)phenylmethanone, 1,2-Diamino-4-(phenylcarbonyl)benzene, 2-Amino-4-benzoylaniline, 3,4- Benzophenonediamine, 3,4-Diaminobenzophenone, 4-Benzoyl-1,2-benzenediamine, 4-Benzoyl-1,2-diaminobenzene, 4-Benzoyl-1,2- phenylenediamine, 4-Benzoyl-o-phenylenediamine, p-Benzoyl-o-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2 |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(N)C(N)=C2 |
| IUPAC navn | (3,4-diaminophenyl)(phenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.25 |
| Formel vægt | 212.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?