Få mere at vide
3,4-Diaminobenzophenon, 97%
Artikelnummer. 10792801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792801 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10792801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184800250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39070-63-8 | C13H12N2O | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Diaminobenzophenone
Navn note 99%
CAS 39070-63-8
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116,0 °C til 119,0 °C
Farve Okker-gul til gul
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C13H12N2O
Lineær formel C6H5COC6H3(NH2)2
MDL nummer MFCD00007727
Mængde 25 g
Beilstein 14, II, 225
Synonym 3,4-diaminobenzophenone, 3,4-diaminophenyl phenyl methanone, 3,4-diaminophenyl phenylmethanone, 4-benzoylbenzene-1,2-diamine, 2-amino-4-benzoylaniline, 4-benzoyl-o-phenylenediamine, 3,4-diaminophenyl phenyl ketone, 3,4-diaminophenyl-phenylmethanone, methanone, 3,4-diaminophenyl phenyl, pubchem3382
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 410 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: 11g/100mL methanol - 4,7g/100mL ethanol, 1,8g/100mL 2-propanol - >50g/100mL n,n-dmf, 4,7g/100mL methylenchlorid - 30g/100mL acetone
InChI nøgle RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)N)N
IUPAC navn (3,4-diaminophenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 212.25
PubChem CID 135520
Formel vægt 212.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Diaminobenzophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.