accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHO

CAS RN 36112-95-5

IUPAC Navn: 3-(naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol
Synonymer: propranolol glycol
Molekylvægt (g/mol): 218.25
Molekylformel: C13H14O3
InChi Key: BYNNMWGWFIGTIC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater