missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1-Naphthalenyloxy)-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 36112-95-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H14 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, Propranolol Hydrochloride Imp. A (EP), Diol Derivative of Propranolol, 1,2-Propanediol','3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,2-Propanediol','3-(1-naphthyloxy)- (7CI), 3-(1-Naphthalenyloxy)-1,2-propanediol, 3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, 1-(α-Naphthoxy)-2,3-propylene glycol, 3-(α-Naphthoxy)-1,2-propanediol, 3-(α-Naphthoxy)-1,2-propylene glycol, Propranolol glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2 |
| SMIL | OCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-naphthalen-1-yloxypropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?