missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(1-Naphthalenyloxy)-1,2-propanediol, TRC

Artikelnummer. 30479682
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479682 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479682 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3593205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol
CAS 36112-95-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H14 O3
Mængde 5 g
Synonym (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, Propranolol Hydrochloride Imp. A (EP), Diol Derivative of Propranolol, 1,2-Propanediol','3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,2-Propanediol','3-(1-naphthyloxy)- (7CI), 3-(1-Naphthalenyloxy)-1,2-propanediol, 3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, 1-(α-Naphthoxy)-2,3-propylene glycol, 3-(α-Naphthoxy)-1,2-propanediol, 3-(α-Naphthoxy)-1,2-propylene glycol, Propranolol glycol
InChI formel InChI=1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2
SMIL OCC(O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 3-naphthalen-1-yloxypropane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Formel vægt 218.0943
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.