Få mere at vide
(2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol (Diol Derivative), Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol (Diol Derivative)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 36112-95-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Propranolol Hydrochloride Imp. A (EP), Propranolol Imp. A (EP), (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, Diol Derivative of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity A, Propranolol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2 |
| SMIL | OCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-naphthalen-1-yloxypropane-1,2-diol |
| Vis mere |