accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOCH3N

CAS RN 3551-55-1

IUPAC Navn: 2,4-dimethoxypyrimidine
Synonymer: 2,4-dimethoxypyrimidine
Molekylvægt (g/mol): 140.14
Molekylformel: C6H8N2O2
InChi Key: KEVRHVMWBKFGLO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=NC(OC)=N1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)