Få mere at vide
2,4-Dimethoxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethoxypyrimidine |
| CAS | 3551-55-1 |
| Molekylær formel | C6H8N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4-Di-O-methyluracil, 2,6-Dimethoxypyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-9-5-3-4-7-6(8-5)10-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccnc(OC)n1 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethoxypyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0586 |