accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOClClCl

CAS RN 20098-48-0

IUPAC Navn: 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene
Synonymer: 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol): 226.44
Molekylformel: C6H2Cl3NO2
InChi Key: HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater