Få mere at vide
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487064
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487064 25 g 25g
11477064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21511.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20098-48-0
Molekylær formel C6H2Cl3NO2
Molekylvægt (g/mol) 226.44
MDL nummer MFCD00061096
InChI nøgle HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trichloronitrobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro-5-nitro, 5-nitro-1,2,3-trichlorobenzene, unii-ah0cu8672k, 1,2,3-trichloro-5-nitro-benzene, pubchem3717, acmc-1cmcw, 3,5-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6205, dsstox_rid_78057
PubChem CID 88365
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2505480
Formel vægt 226.45
Procent renhed 97%