Få mere at vide
3,4,5-Trichloronitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 20098-48-0 |
| Molekylær formel | C6H2Cl3NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trichloronitrobenzene, NSC 523881 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.44 |
| Formel vægt | 224.9151 |