accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHO(R)SOHN

CAS RN 19771-63-2

IUPAC Navn: (4R)-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Synonymer: oxothiazolidinecarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 147.15
Molekylformel: C4H5NO3S
InChi Key: BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
SMILES: OC(=O)[C@@H]1CSC(=O)N1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)