missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30424317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424317 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8705055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid
CAS 19771-63-2
Molekylær formel C4H5NO3S
Mængde 5 g
Synonym (4R)-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, (-)-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, 2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, L-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, 4R)-2-Oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid, (4R)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid, (R)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid, 2-Oxo-L-thiazolidine-4-carboxylic Acid, L-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, Procysteine, R-2-Oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H5NO3S/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1CSC(=O)N1
IUPAC navn (4R)-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 147.15
Formel vægt 146.999
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.