missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15474659
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474659 1 g 1g
15484659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15474659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62254.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Reagens til leverglutathionundersøgelser

Reagens til leverglutathionundersøgelser.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 19771-63-2
Molekylær formel C4H5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 147.148
MDL nummer MFCD00066092
InChI nøgle BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Synonym procysteine, r-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylate, oxothiazolidinecarboxylic acid, l-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, 4r, ccris 7672, oxothiazolidine carboxylate, l, r---2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 72390
IUPAC navn (4R)-2-oxo-1,3-thiazolidin-4-carboxylsyre
SMIL C1C(NC(=O)S1)C(=O)O

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 174°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 4179169
Merck Index 14,6950
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 1 g
Formel vægt 147.15
Fysisk form Pulver

RUO– Kun brug til forskning

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.