Få mere at vide
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 19771-63-2 |
| Molekylær formel | C4H5NO3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (4R)-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, (-)-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, 2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, L-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, 4R)-2-Oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid, (4R)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid, (R)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic Acid, 2-Oxo-L-thiazolidine-4-carboxylic Acid, L-2-Oxo-4-thiazolidinecarboxylic Acid, Procysteine, R-2-Oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO3S/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CSC(=O)N1 |
| IUPAC navn | (4R)-2-oxo-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.15 |
| Formel vægt | 146.999 |