accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSCH3OO

CAS RN 16427-44-4

IUPAC Navn: 2-methoxyethyl methanesulfonate
Synonymer: 2-methoxyethyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol): 154.18
Molekylformel: C4H10O4S
InChi Key: BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCOS(C)(=O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater