missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxymethyl Methansulfonate, TRC

Artikelnummer. 30468920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468920 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM226180100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxymethyl Methansulfonate
CAS 16427-44-4
Molekylær formel C4H10O4S
Mængde 100 g
Synonym 2-Methoxyethanol Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid 2-Methoxyethyl Ester, 2-Methoxyethyl Mesylate, 2-Methoxyethyl Methanesulfonate, Ethylene Glycol Methanesulfonate Methyl Ether, Ethylene Gycol Monomethyl Ether Methanesulfonate, beta-Methoxyethyl Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C4H10O4S/c1-7-3-4-8-9(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
SMIL COCCOS(=O)(=O)C
IUPAC navn 2-methoxyethyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 154.18
Formel vægt 154.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.