missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxymethyl Methansulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxymethyl Methansulfonate |
| CAS | 16427-44-4 |
| Molekylær formel | C4H10O4S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Methoxyethanol Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid 2-Methoxyethyl Ester, 2-Methoxyethyl Mesylate, 2-Methoxyethyl Methanesulfonate, Ethylene Glycol Methanesulfonate Methyl Ether, Ethylene Gycol Monomethyl Ether Methanesulfonate, beta-Methoxyethyl Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S/c1-7-3-4-8-9(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-methoxyethyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.18 |
| Formel vægt | 154.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?