accessibility menu, dialog, popup

UserName

OClHN

CAS RN 160129-45-3

IUPAC Navn: 7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-one
Synonymer: 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one
Molekylvægt (g/mol): 195.65
Molekylformel: C10H10ClNO
InChi Key: AHESNFIUAHTYGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC2=C(NCCCC2=O)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater