Få mere at vide
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one |
| CAS | 160129-45-3 |
| Molekylær formel | C10H10ClNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 7-Chloro-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO/c11-7-3-4-9-8(6-7)10(13)2-1-5-12-9/h3-4,6,12H,1-2,5H2 |
| SMIL | Clc1ccc2NCCCC(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.65 |
| Formel vægt | 195.0451 |