missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, TRC

Artikelnummer. 30366864
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366864 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36626510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one
CAS 160129-45-3
Molekylær formel C10H10ClNO
Mængde 10 g
Synonym 7-Chloro-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
InChI formel InChI=1S/C10H10ClNO/c11-7-3-4-9-8(6-7)10(13)2-1-5-12-9/h3-4,6,12H,1-2,5H2
SMIL Clc1ccc2NCCCC(=O)c2c1
IUPAC navn 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one
Molekylvægt (g/mol) 195.65
Formel vægt 195.0451
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.