accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)O(R)(S)(S)H3C(S)(R)HOOHO

CAS RN 152-58-9

IUPAC Navn: (1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Synonymer: 11-deoxycortisol reichsteins substance S reichsteins substance s substance s, reichstein's 17-α-hydroxycortexone cortexolone reichstein's compound S reichstein substance S reichstein substance s 17,21-hydroxyprogesterone
Molekylvægt (g/mol): 346.47
Molekylformel: C21H30O4
InChi Key: WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
dimIndustryType 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
Certificeringer/compliance 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)