Få mere at vide
11-Deoxycortisol, Lipomed
Artikelnummer. 30460208
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460208 10 mg
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460208 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCOR162710
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
11-Deoxycortisol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Deoxycortisol
CAS 152-58-9
Analyt- eller komponentnavne 11-Deoxycortisol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O4
Synonym Hydrocortisone Imp. F (EP), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's Substance S, 11-Deoxycortisol, Cortexolone, Hydrocortisone Impurity F
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3 [C@@H]2 CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 346.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 346.2144 g/mol