Få mere at vide
11-Deoxycortisol (17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Deoxycortisol |
| CAS | 152-58-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11-Deoxycortisol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hydrocortisone Imp. F (EP), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's Substance S, 11-Deoxycortisol, Cortexolone, Hydrocortisone Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO |
| Vis mere |