missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Reichstein's Substance S), Mikromol™
Beskrivelse
17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Reichstein's Substance S)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Deoxycortisol |
| CAS | 152-58-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11-Deoxycortisol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Hydrocortisone Imp. F (EP), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's Substance S, 11-Deoxycortisol, Cortexolone, Hydrocortisone Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?