accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHO

CAS RN 15174-69-3

IUPAC Navn: 4-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Synonymer: 4-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 136.15
Molekylformel: C8H8O2
InChi Key: BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C=O)=CC=C1O
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater