Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10284774 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10284774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15174-69-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS 15174-69-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118°C to 120°C
Farve Brun til Tan-Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8O2
Lineær formel CH3C6H3(OH)CHO
MDL nummer MFCD00012360
Mængde 1 g
Synonym 4-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methyl, unii-p8cux6265j, 3-methyl-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem8134, acmc-1buur, 6-hydroxy-m-tolualdehyde, intermediates-zcf02161, ksc494o2r, 3-methyl-p-hydroxybenzaldehyde
InChI nøgle BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(C=O)=CC=C1O
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 136.15
PubChem CID 139901
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.