Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 15174-69-3 |
| Molekylær formel | C8H8O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4,3-Cresotaldehyde, 3-Methyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Methyl-p-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methylphenol, 4-Hydroxy-m-tolylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(C=O)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-methylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |