accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONNNOONHOOH

CAS RN 147403-03-0

IUPAC Navn: 2-ethoxy-1-{[2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1H-1,3-benzodiazole-7-carboxylic acid
Synonymer: azilsartan
Molekylvægt (g/mol): 456.46
Molekylformel: C25H20N4O5
InChi Key: KGSXMPPBFPAXLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=NC2=CC=CC(C(O)=O)=C2N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NC(=O)ON1
Procent renhed 
  • (3)
  • (3)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Grad 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater