missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azilsartan, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492377
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492377 50 mg
16456596 100 mg
16416258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14914

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.

Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azilsartan
CAS 147403-03-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H20N4O5
Mængde 50 mg
Synonym TAK-536
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (54.77 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C(N5)=NOC5=O)C=C3)=CC=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 456.45
Formel vægt 456.45
Procent renhed 99.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.