missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azilsartan, Mikromol™
Beskrivelse
Azilsartan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azilsartan |
| CAS | 147403-03-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azilsartan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H20 N4 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-[[2'-(4,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, Azilsartan, Azilva, TAK 536 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32) |
| SMIL | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5 |
| IUPAC navn | 2-ethoxy-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?