CAS RN 145877-52-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
Tocris Bioscience™ CP 122721 hydrochloride
High affinity NK1 receptor antagonist
2
3