accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CHNOONCH3CH3

CAS RN 136-47-0

IUPAC Navn: hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate chloride
Synonymer: tetracaine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 300.83
Molekylformel: C15H25ClN2O2
InChi Key: PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCCCNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCCN(C)C
Certificeringer/compliance 
  • (2)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
dimIndustryType 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater