missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetracaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracaine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 300.1605 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?