Få mere at vide
Tetracaine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Acetonitrile (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30457532
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457532 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457532 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0504.0011
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetracaine hydrochloride
CAS 136-47-0
Analyt- eller komponentnavne Tetracaine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H24 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tetracaine Hydrochloride, Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Ethanol, 2-dimethylamino-, p-butylaminobenzoate, HCl (4CI), 2-(Dimethylamino)ethyl p-(butylamino)benzoate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethanol 4-n-butylaminobenzoate hydrochloride, Amethocaine hydrochloride, Amethocaine monohydrochloride, Anacel, Anethain, Anethaine, Butethanol, Curtacain, Decicain, Decicaine, Dessicain, Dianguang, Dicaine, Dikain, Intercaine, Leocaine, Menonasal, Niphanoid, Pantocain, Pantocaine, Pantocaine hydrochloride, Pantocaine monohydrochloride, Pontocaine hydrochloride, Tetocaine, Tetracaine chlorhydrate, Tetracaine hydrochloride, Tetracaine monohydrochloride, Tetracainium chloride, Tonexol, p-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 300.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 300.1605 g/mol