accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONOH3C

CAS RN 13388-75-5

IUPAC Navn: 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Synonymer: 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol): 177.2
Molekylformel: C10H11NO2
InChi Key: UUNRWZQWCNTSCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(OC)=CC(CC#N)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater