Få mere at vide
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| CAS | 13388-75-5 |
| Molekylær formel | C10H11NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,5-Dimethoxy-benzeneacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl Cyanide, NSC 245126 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(CC#N)cc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |