accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClSNOO

CAS RN 133-06-2

IUPAC Navn: 2-[(trichloromethyl)sulfanyl]-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione
Synonymer: captan LE captane caswell no. 159 orthocide 406 orthocide 7.5 micro-check 12 buvisild K agrosol S fungus ban type II captan (substance)
Molekylvægt (g/mol): 300.58
Molekylformel: C9H8Cl3NO2S
InChi Key: LDVVMCZRFWMZSG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater