Få mere at vide
Captan, TRC
Artikelnummer. 30342989
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30342989 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30342989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175725100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Captan
CAS 133-06-2
Molekylær formel C9 H8 Cl3 N O2 S
Mængde 100 mg
Synonym 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(trichloromethyl)thio]- (8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-[(trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Aacaptan, Amercide, Bangtan, Bangton, Buvisild K, Captab, Captadin, Captaf, Captaf 85W, Captan, Captan 4L, Captan 50W, Captan 50WP, Captan 80WDG, Captex, Crystal 50, Crystal 50 WDG, Deltan, Esso fungicide 406, Flit 406, Fungus Ban Type II, Glyodex 37-22, Hexacap, Kaptan, Kaptan 50WP, Kaptazor, Kejundan, Malipur, Merpan, Micro-Chek 12, N-Trichloromethylmercapto-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-Trichloromethylthio-3a,4,7,7a-tetrahydrophthalimide, N-Trichloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-δ4-tetrahydrophthalimide, N-[(Trichloromethyl)thio]tetrahydrophthalimide, NSC 36726, Neracid, Orthocide, Orthocide 406, Orthocide 50, Orthocide 7.5, Orthocide 75, Orthocide 75W, Orthocide 83, Orthocide 83RP, Orthocide S 50, Osocide, Radocaptan, Rallis captaf, SR 406, Stauffer captan, Trimegol, Ugecap, Ugecap 83, Vancide 89, Vancide 89RE, Vangard K, Venturin, Zenecal
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2
SMIL ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
IUPAC navn 2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 300.59
Formel vægt 298.9341