accessibility menu, dialog, popup

UserName

FeOOHOOH

CAS RN 1293-87-4

IUPAC Navn: bis(5-carboxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)iron
Synonymer: bis(5-carboxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)iron
Molekylvægt (g/mol): 274.05
Molekylformel: C12H10FeO4
InChi Key: OALUACVAKUHFGK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1C=CC=C1[Fe]C1=CC=CC1C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)