Få mere at vide
1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid |
| CAS | 1293-87-4 |
| Molekylær formel | C12H10FeO4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,1'-Dicarboxyferrocene, 1,1'-Bis(carboxy)ferrocene, 1,1'-Biscarboxylferrocene, Ferrocenedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);/q2*-1;+2 |
| SMIL | O=C(O)[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]45678932[CH]=%10[CH]9=[CH]8[C-]7(C(=O)O)[CH]%106 |
| IUPAC navn | 1,1′-Dicarboxyferrocene |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.05 |
| Formel vægt | 273.99 |